Learn More
4-Cloro-2-metil-6-nitroanilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10534721 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10534721 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10534721 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 326400050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Nombre de nota 97%
CAS 62790-50-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 126°C to 132°C
Color Naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H7ClN2O2
Número MDL MFCD01320687
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-chloro-2-methyl-6-nitrophenylamine, acmc-1b9ic, 2-amino-5-chloro-3-nitrotoluene, 2-methyl-4-chloro-6-nitroaniline, 4-chloro-2-methyl-6-nitrobenzenamine, 2-amino-5-chloro-3-methylnitrobenzene, benzenamine,4-chloro-2-methyl-6-nitro, benzenamine, 4-chloro-2-methyl-6-nitro
Clave InChI QDSCDFKGUAONPC-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(Cl)=CC(=C1N)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metil-6-nitroanilina
Peso molecular (g/mol) 186.60
PubChem CID 182355
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.6
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Cristales o agujas
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-2-methyl-6-nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
RU– Solo para uso en investigación