Learn More
4-cloro-2-metil-2-butanol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-methyl-2-butanol |
| CAS | 1985-88-2 |
| Fórmula molecular | C5 H11 Cl O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11ClO/c1-5(2,7)3-4-6/h7H,3-4H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(C)(O)CCCl |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-metilbutan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 122.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.0498 |