Learn More
4-cloro-2-metoxipiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-methoxypyridine |
| CAS | 72141-44-7 |
| Fórmula molecular | C6H6ClNO |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 2-Methoxy-4-chloropyridine, 4-Chloro-2-methoxypyridine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClNO/c1-9-6-4-5(7)2-3-8-6/h2-4H,1H3 |
| SMILES | ClC1=CC(OC)=NC=C1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-metoxipiridina |
| Peso molecular (g/mol) | 143.57 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.01 |