Learn More
4-cloro-2-metoxifenol, TRC
Código de producto. 30353302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Product Code. Cantidad Unit Size
30353302 5 g 5 g
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30353302 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCC3712455G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloroguaiacol
CAS 16766-30-6
Fórmula molecular C7 H7 Cl O2
Cantidad 5 g
Sinónimo Guaiacol, 4-chloro- (6CI), 4-Chloro-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-chlorophenol, 4-Chloroguaiacol, p-Chloroguaiacol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
SMILES COc1cc(Cl)ccc1O
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 158.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0135