Learn More
4-cloro-2-metoxifenol, TRC
Código de producto. 30365642
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30365642 1 g
1 options
Código de producto. 30365642 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3712451G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloroguaiacol
CAS 16766-30-6
Fórmula molecular C7 H7 Cl O2
Cantidad 1 g
Sinónimo Guaiacol, 4-chloro- (6CI), 4-Chloro-2-methoxyphenol, 2-Methoxy-4-chlorophenol, 4-Chloroguaiacol, p-Chloroguaiacol
Fórmula InChI InChI=1S/C7H7ClO2/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3
SMILES COc1cc(Cl)ccc1O
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metoxifenol
Peso molecular (g/mol) 158.58
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.0135