Learn More
4-Cloro-2-metoxifenol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11432557
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
11432557 5 g 5 g
11442557 25 g 25 g
2 options
Código de producto. 11432557
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A14806.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 16766-30-6 | C7H7ClO2 | 158.58 g/mol
4-Chloro-2-methoxyphenol, is used as an intermediate in pharmaceutical research, pharmaceutical chemicals and reagents. It is also used as an application intermediate. it can be used to produce 4-Chloro-2-methoxy-6-nitrophenol.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-cloro-2-metoxifenol se utiliza como intermediario en investigación farmacéutica, productos químicos farmacéuticos y reactivos. También se utiliza como intermediario de aplicación y puede usarse para producir 4-cloro-2-metoxi-6-nitrofenol.
Solubilidad
Es ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes y bases fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 16766-30-6
Fórmula molecular C7H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 158.58
Número MDL MFCD00070774
Clave InChI FVZQMMMRFNURSH-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 28050
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metoxifenol
SMILES COC1=CC(Cl)=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methoxyphenol
Punto de fusión 16°C to 17°C
Densidad 1.304
Punto de ebullición 241°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Olor Phenol-like
Índice de refracción 1.5595
Cantidad 5 g
Beilstein 1940516
Sinónimo 4-chloroguaiacol, phenol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxy-phenol, 2-methoxy-4-chloro-phenol, pubchem3665, acmc-209dwx, #, phenol,4-chloro-2-methoxy, 4-chloranyl-2-methoxy-phenol, fvzqmmmrfnursh-uhfffaoysa
Información de solubilidad It is slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.59
Porcentaje de pureza 97%