Learn More
Alcohol 4-cloro-2-metoxibencílico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11421870
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11421870 25 g 25 g
11401870 1 g 1 g
11411870 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11421870 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27562.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 55685-75-1
Fórmula molecular C8H9ClO2
Peso molecular (g/mol) 172.61
Número MDL MFCD02683547
Clave InChI AXXPZAITCCIOIA-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol, 4-chloro-2-methoxyphenyl methanol, 4-chloro-2-methoxy-phenyl-methanol, benzenemethanol, 4-chloro-2-methoxy, 4-chloro-2-methoxybenzyl alcohol 97
PubChem CID 3549393
Nombre IUPAC (4-cloro-2-metoxifenil)metanol
SMILES COC1=C(CO)C=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methoxybenzyl alcohol
Punto de fusión 46°C to 50°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.61
Porcentaje de pureza 97%