Learn More
4-cloro-2-metoxianilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-methoxyaniline |
| CAS | 93-50-5 |
| Fórmula molecular | C7H8ClNO |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-2-methoxybenzenamine, (4-Chloro-2-methoxyphenyl)amine, 1-Amino-4-chloro-2-methoxybenzene, 2-Amino-5-chloroanisole, 2-Methoxy-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-anisidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClNO/c1-10-7-4-5(8)2-3-6(7)9/h2-4H,9H2,1H3 |
| SMILES | COc1cc(Cl)ccc1N |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-metaxianilina |
| Peso molecular (g/mol) | 157.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0294 |