Learn More
4-Cloro-2-metoxi-5-metilanilina, 85 %, Téc., Thermo Scientific™
Código de producto. 10555101 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10555101 5 g 5 g
10400052 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10555101 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331360050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
CAS 6376-14-3
Fórmula molecular C8H10ClNO
Peso molecular (g/mol) 171.62
Número MDL MFCD00007847
Clave InChI XBAPOWUMJRIKAV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo chlorocresidine, 4-chloro-5-methyl-o-anisidine, o-anisidine, 4-chloro-5-methyl, 4-chloro-2-methoxy-5-methylphenylamine, 4-chloro-2-methoxy-5-methylanilin, 2-methoxy-5-methyl-4-chloroaniline, 4-chloro-2-methoxy-5-methyl-aniline, 4-chloro-2-methoxy-5-methyl-phenylamine, benzenamine,4-chloro-2-methoxy-5-methyl, tech.,
PubChem CID 80782
Nombre IUPAC 4-cloro-2-metoxi-5-metilanilina
SMILES COC1=CC(Cl)=C(C)C=C1N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-methoxy-5-methylaniline
Nombre de nota tech., 85%
% mín. CAS 80.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 97.0°C to 103.0°C
Color Negro
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 85%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.63
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico
Forma física Sólido cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación