Learn More
4-cloro-2-isopropil-6-metilpirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-isopropyl-6-methylpyrimidine |
| CAS | 4595-69-1 |
| Fórmula molecular | C8H11ClN2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-Chloro-6-methyl-2-(1-methylethyl)pyrimidine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H11ClN2/c1-5(2)8-10-6(3)4-7(9)11-8/h4-5H,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)c1nc(C)cc(Cl)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-6-metil-2-propan-2-ilpirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 170.64 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 170.0611 |