Learn More
4-Cloro-2-isopropil-5-metilfenol, TRC
Código de producto. 30364692
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30364692 1 g 1 g
30350569 500 mg 500 miligramos
30359774 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364692 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC5970881G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89-68-9
Fórmula molecular C10 H13 Cl O
Peso molecular (g/mol) 184.66
Sinónimo Thymol, 6-chloro- (6CI,7CI,8CI), 4-Chloro-5-methyl-2-(1-methylethyl)phenol, 2-Isopropyl-4-chloro-5-methylphenol, 4-Chloro-2-isopropyl-5-methylphenol, 4-Chloro-5-methyl-2-(propan-2-yl)phenol, 4-Chloro-6-isopropyl-3-methylphenol, 6-Chlorothymol, Chlorothymol, Chlorthymol, NSC 406261, NSC 4964
Nombre IUPAC 4-cloro-5-metil-2-propan-2-ilfenol
SMILES CC(C)c1cc(Cl)c(C)cc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chlorothymol (4-Chloro-2-isopropyl-6-methylphenol)
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C10H13ClO/c1-6(2)8-5-9(11)7(3)4-10(8)12/h4-6,12H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.0655