Learn More
Éster metílico del ácido 4-cloro-2-yodobencenoacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-iodobenzeneacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 936098-39-4 |
| Fórmula molecular | C9H8ClIO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-(4-Chloro-2-iodophenyl)acetate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8ClIO2/c1-13-9(12)4-6-2-3-7(10)5-8(6)11/h2-3,5H,4H2,1H3 |
| SMILES | O=C(OC)CC1=CC=C(Cl)C=C1I |
| Nombre IUPAC | 2-(4-cloro-2-yodofenil)acetato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 310.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 309.93 |