Learn More
4-Cloro-2-yodoanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11401050
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11401050 5 g 5 g
11411050 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11401050 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B25457.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 63069-48-7 | C6H5ClIN | 253.467 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63069-48-7
Fórmula molecular C6H5ClIN
Peso molecular (g/mol) 253.467
Número MDL MFCD01863737
Clave InChI FLEJOBRWKBPUOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-4-chloroaniline, 4-chloro-2-iodo-aniline, 4-chloro-2-iodo-phenylamine, 4-chloro-2-iodophenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-iodo, zlchem 532, pubchem3645, 4-chloro-6-iodoaniline, acmc-1bcyk, 2-iodo-4-chloro-aniline
PubChem CID 2757615
Nombre IUPAC 4-cloro-2-yodoanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)I)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-iodoaniline
Punto de fusión 41°C to 44°C
Temperatura de inflamación >110(230°F)
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.47
Porcentaje de pureza 98%