Learn More
4-cloro-2-yodoanilina, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10411284 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Glass Bottle
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10411284 5 g Frasco de vidrio 5 g
10153194 25 g Glass Bottle 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10411284 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 396840050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 63069-48-7 | C6H5ClIN | 253.467 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 63069-48-7
Número MDL MFCD01863737
Clave InChI FLEJOBRWKBPUOX-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-iodo-4-chloroaniline, 4-chloro-2-iodo-aniline, 4-chloro-2-iodo-phenylamine, 4-chloro-2-iodophenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-iodo, zlchem 532, pubchem3645, 4-chloro-6-iodoaniline, acmc-1bcyk, 2-iodo-4-chloro-aniline
PubChem CID 2757615
Nombre IUPAC 4-cloro-2-yodoanilina
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)I)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-chloro-2-iodoaniline
% mín. CAS 98.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 39.0°C to 43.0°C
Color Blanco
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98+%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C6H5ClIN
Fórmula lineal ClC6H3(I)NH2
Cantidad 5 g
Peso molecular (g/mol) 253.467
Formula Weight (peso de la fórmula) 253.47
Porcentaje de pureza ≥98%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-2-iodoaniline
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.