Learn More
Éster de pinacol del ácido 4-cloro-2-hidroxifenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-hydroxyphenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 1377503-12-2 |
| Fórmula molecular | C12H16BClO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 5-Chloro-2-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)phenol |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16BClO3/c1-11(2)12(3,4)17-13(16-11)9-6-5-8(14)7-10(9)15/h5-7,15H,1-4H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)c2ccc(Cl)cc2O |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-2-(4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolan-2-il)fenol |
| Peso molecular (g/mol) | 254.52 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 254.0881 |