Learn More
4-cloro-2-(hidroximetil)-3-metilpiridina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-(hydroxymethyl)-3-methylpyridine |
| CAS | 59886-85-0 |
| Fórmula molecular | C7 H8 Cl N O |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8ClNO/c1-5-6(8)2-3-9-7(5)4-10/h2-3,10H,4H2,1H3 |
| SMILES | Cc1c(Cl)ccnc1CO |
| Nombre IUPAC | (4-cloro-3-metilpiridin-2-il)metanol |
| Peso molecular (g/mol) | 157.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 157.0294 |