Learn More
4'-Cloro-2'-hidroxiacetofenona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15159303 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15159303 10 g 10 g
15169303 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15159303 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 449360100
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6921-66-0 | C8H7ClO2 | 170.59 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6921-66-0
Fórmula molecular C8H7ClO2
Peso molecular (g/mol) 170.59
Clave InChI QCVSDCHNBNFJDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethanone, 4'-chloro-2'-hydroxyacetophenone, 4-chloro-2-hydroxyacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, 2'-hydroxy-4'-chloroacetophenone, 1-4-chloro-2-hydroxy-phenyl ethanone, ethanone, 1-4-chloro-2-hydroxyphenyl, 4'-chloro-2'-hydroxy-acetophenone, ethanone,1-4-chloro-2-hydroxyphenyl
PubChem CID 1051513
Nombre IUPAC 1-(4-cloro-2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)Cl)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Punto de fusión 27°C to 30°C
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CLC6H3(OH)COCH3
Cantidad 10 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 170.59
Porcentaje de pureza 97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4'-Chloro-2'-hydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2