Learn More
4'-cloro-2-hidroxi-benzofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Chloro-2-hydroxy-benzophenone |
| CAS | 2985-79-7 |
| Fórmula molecular | C13H9ClO2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-2'-hydroxy-benzophenone, (4-chlorophenyl)(2-hydroxyphenyl)methanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H9ClO2/c14-10-7-5-9(6-8-10)13(16)11-3-1-2-4-12(11)15/h1-8,15H |
| SMILES | ClC1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2O)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | (4-clorofenil)-(2-hidroxifenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 232.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.0291 |