Learn More
Ácido 4-cloro-2-formilfenilborónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-formylphenylboronic Acid |
| CAS | 913835-76-4 |
| Fórmula molecular | C7H6BClO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (4-Chloro-2-formylphenyl)-boronic Acid, B-(4-Chloro-2-formylphenyl)-boronic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6BClO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4,11-12H |
| SMILES | OB(O)c1ccc(Cl)cc1C=O |
| Nombre IUPAC | ácido (4-cloro-2-formilfenil)borónico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.38 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 184.0099 |