Learn More
Ácido 4-cloro-2-formilbenzoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-formylbenzoic Acid |
| CAS | 4657-56-1 |
| Fórmula molecular | C8H5ClO3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-phthalaldehydic Acid, 4-Chloro-2-formylbenzoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5ClO3/c9-6-1-2-7(8(11)12)5(3-6)4-10/h1-4H,(H,11,12) |
| SMILES | ClC1=CC(C([H])=O)=C(C(O)=O)C=C1 |
| Nombre IUPAC | Ácido 4-cloro-2-formilbenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 184.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.99 |