Learn More
Ácido 4-cloro-2-formilbencenoborónico, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15469287
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469287 250 mg 250 miligramos
15459287 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469287 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52549.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 913835-76-4
Fórmula molecular C7H6BClO3
Peso molecular (g/mol) 184.382
Número MDL MFCD08689492
Clave InChI BTQFQGHQBOWNAJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-formylphenyl boronic acid, 4-chloro-2-formylbenzeneboronic acid, boronicacid, b-4-chloro-2-formylphenyl, 2-borono-5-chlorobenzaldehyde, boronic acid, b-4-chloro-2-formylphenyl, acmc-209ra1, 2-formyl-4-chlorophenylboronic acid, 4-chloro-2-formyl-phenylboronic acid, 4-chloro-2-formyl-phenyl boronic acid, 4-chloro-2-formylbenzeneboronicacid
PubChem CID 23730425
Nombre IUPAC ácido (4-cloro-2-formilfenil)borónico
SMILES B(C1=C(C=C(C=C1)Cl)C=O)(O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-formylbenzeneboronic acid
Punto de fusión 132°C to 134°C
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 184.39
Porcentaje de pureza 98%