Learn More
4-Cloro-2-fluoropiridina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15491829
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15491829 1 g 1 g
15411839 250 mg 250 miligramos
15401839 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15491829 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64557.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 34941-92-9 | C5H3ClFN | 131.534 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 34941-92-9
Fórmula molecular C5H3ClFN
Peso molecular (g/mol) 131.534
Número MDL MFCD04112503
Clave InChI GNJKJKBURMCLOR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-chloropyridine, 4-chloro-2-fluoro-pyridine, pyridine, 4-chloro-2-fluoro, pubchem13535, pyridine,4-chloro-2-fluoro
PubChem CID 2762839
Nombre IUPAC 4-cloro-2-fluoropiridina
SMILES C1=CN=C(C=C1Cl)F
Specifications
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluoropyridine
Cantidad 1 g
Beilstein 1634727
Formula Weight (peso de la fórmula) 131.53
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Sólido