Learn More
Ácido 4-cloro-2-fluorofenilacético (~85%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-fluorophenylacetic Acid |
| CAS | 194240-75-0 |
| Fórmula molecular | C8H6O2FCl |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H6ClFO2/c9-6-2-1-5(3-8(11)12)7(10)4-6/h1-2,4H,3H2,(H,11,12) |
| SMILES | O=C(O)CC1=C(F)C=C(Cl)C=C1 |
| Nombre IUPAC | ácido 2-(4-cloro-2-fluorofenil)acético |
| Peso molecular (g/mol) | 188.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.004 |