Learn More
4-Cloro-2-fluoronitrobenceno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15505916 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15505916 25 g 25 g
15595906 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15505916 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 455930250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 700-37-8
Fórmula molecular C6H3ClFNO2
Peso molecular (g/mol) 175.54
Número MDL MFCD00042211
Clave InChI PTCPUGKKWNMITF-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-fluoronitrobenzene, 2-fluoro-4-chloronitrobenzene, 1-chloro-3-fluoro-4-nitrobenzene, benzene, 4-chloro-2-fluoro-1-nitro, 4-chloro-2-fluoro-1-nitro-benzene, 4-chlor-2-fluor-1-nitrobenzol, pubchem1051, acmc-1bl8e, 4-chloro2-fluoronitrobenzene, ksc380m1b
PubChem CID 69691
Nombre IUPAC 4-cloro-2-fluoro-1-nitrobenceno
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(Cl)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene
Punto de fusión 48.0°C to 50.0°C
Temperatura de inflamación >110°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.55
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-2-fluoronitrobenzene, 98%
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
RU– Solo para uso en investigación