Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-2-fluorobenzilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11313107
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11313107 5 g 5 g
11303107 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11313107 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L13488.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 202982-63-6 | C7H8Cl2FN | 196.046 g/mol
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride It is used as a primary and secondary intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El clorhidrato de 4-cloro-2-de fluorobenzilamina se utiliza como intermedio primario y secundario. También se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 202982-63-6
Fórmula molecular C7H8Cl2FN
Peso molecular (g/mol) 196.046
Número MDL MFCD00143286
Clave InChI DFRJZBWKVAXYRV-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride, 4-chloro-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, 4-chloro-2-fluorobenzylamine hcl, 4-chloro-2-fluorophenyl methylamine, chloride, 1-4-chloro-2-fluorophenyl methanamine hydrochloride, pubchem3428, acmc-1cp68, 4-chloro-2-fluoro-benzylamine hydrochloride
PubChem CID 2724909
Nombre IUPAC (4-cloro-2-fluorofenil)metanamina;clorhidrato
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)CN.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride
Punto de fusión 243°C to 245°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad It is soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.05
Porcentaje de pureza 97%