Learn More
Clorhidrato de 4-cloro-2-fluorobenzilamina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride It is used as a primary and secondary intermediate. It is also used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El clorhidrato de 4-cloro-2-de fluorobenzilamina se utiliza como intermedio primario y secundario. También se emplea como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Es soluble en agua.
Notas
Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-fluorobenzylamine hydrochloride |
| Punto de fusión | 243°C to 245°C |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | It is soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 196.05 |
| Porcentaje de pureza | 97% |