Learn More
4-cloro-2-cloruro fluorobencilo, TRC
Código de producto. 30359589
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Código de producto. Cantidad
30359589 1 g
1 options
Código de producto. 30359589 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3713351G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluorobenzyl Chloride
CAS 87417-71-8
Fórmula molecular C7 H5 Cl2 F
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Chloro-1-(chloromethyl)-2-fluorobenzene
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5Cl2F/c8-4-5-1-2-6(9)3-7(5)10/h1-3H,4H2
SMILES Fc1cc(Cl)ccc1CCl
Nombre IUPAC 4-cloro-1-(clorometil)-2-fluorobenzeno
Peso molecular (g/mol) 179.019
Formula Weight (peso de la fórmula) 177.975
Titolo del prodotto
Selezionare un problema
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.