Learn More
4-Cloro-2-fluorobenzaldehído, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10710961 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10710961 5 g Frasco de vidrio 5 g
11984801 25 g Frasco de vidrio 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10710961 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 290620050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 61072-56-8 | C7H4ClFO | 158.56 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 61072-56-8
Fórmula molecular C7H4ClFO
Peso molecular (g/mol) 158.56
Clave InChI UVGYSEIWAOOIJR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloranyl-2-fluoranyl-benzaldehyde, pubchem1435, acmc-1b5ai, ksc494c2f, 3-fluoro-4-formylchlorobenzene, 4-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro-benzoaldehyde, timtec-bb sbb003985
PubChem CID 2724908
Nombre IUPAC 4-cloro-2-fluorobenzaldehído
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Punto de fusión 58.0°C to 61.0°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal ClC6H3(F)CHO
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Cristales o polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.