Learn More
4-Cloro-2-fluorobenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11413147
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
11413147 10 g 10 g
1 options
Código de producto. 11413147 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16110.09
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 4-cloro-2-fluorobenzaldehído se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluorobenzaldehyde
CAS 61072-56-8
Punto de fusión 58°C to 60°C
Fórmula molecular C7H4ClFO
Número MDL MFCD00143282
Cantidad 10 g
Beilstein 3537705
Sensibilidad Air Sensitive
Sinónimo 2-fluoro-4-chlorobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloranyl-2-fluoranyl-benzaldehyde, pubchem1435, acmc-1b5ai, ksc494c2f, 3-fluoro-4-formylchlorobenzene, 4-chloro-2-fluoro-benzaldehyde, 4-chloro-2-fluoro-benzoaldehyde, timtec-bb sbb003985
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI UVGYSEIWAOOIJR-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC(=C(C=C1Cl)F)C=O
Nombre IUPAC 4-cloro-2-fluorobenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 158.556
PubChem CID 2724908
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.56
Porcentaje de pureza 98%