Learn More
4-cloro-2-fluoroanilina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-fluoroaniline |
| CAS | 57946-56-2 |
| Fórmula molecular | C6H5ClFN |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 4-Chloro-2-fluorobenzenamine, 2-Fluoro-4-chloroaniline, 4-Chloro-2-fluorophenylamine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H5ClFN/c7-4-1-2-6(9)5(8)3-4/h1-3H,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(Cl)cc1F |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-fluoroanilina |
| Peso molecular (g/mol) | 145.56 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 145.0095 |