Learn More
4-Chloro-2-fluoroaniline, 99%, Thermo Scientific™
Código de producto. 10328040 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10328040 25 mL Glass bottle 25 ml
1 options
Código de producto. 10328040 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 249720250
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluoroaniline
Nombre de nota 99%
CAS 57946-56-2
% mín. CAS 98.5
Color Brown-Orange to Yellow
% máx. CAS 100.0
Densidad 1.2990g/mL
Cantidad 25 mL
Espectro infrarrojo Authentic
Envase Glass bottle
Forma física Líquido
Índice de refracción 1.5590 to 1.561
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Gravedad específica 1.299
Fórmula molecular C6H5ClFN
Fórmula lineal ClC6H3(F)NH2
Número MDL MFCD00010625
Sinónimo 2-fluoro-4-chloroaniline, 4-chloro-2-fluorobenzenamine, 4-chloro-2-fluoro-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-aniline, 4-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1514, 4-chloro-2fluoroaniline, 4chloro-2-fluoroaniline, acmc-1at8a
Punto de ebullición 104°C to 107°C (28.0 mmHg)
Información de solubilidad Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in polar-solvents,insoluble in non-polar solvents
Clave InChI CSFDTBRRIBJILD-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1F
Nombre IUPAC 4-cloro-2-fluoroanilina
Peso molecular (g/mol) 145.56
PubChem CID 93898
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.57
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-2-fluoroaniline
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.