Learn More
4-Cloro-2-fluoroanilina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11403177
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11403177 25 g 25 g
11413177 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11403177 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A16131.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 57946-56-2 | C6H5ClFN | 145.56 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 57946-56-2
Fórmula molecular C6H5ClFN
Peso molecular (g/mol) 145.56
Número MDL MFCD00010625
Clave InChI CSFDTBRRIBJILD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-fluoro-4-chloroaniline, 4-chloro-2-fluorobenzenamine, 4-chloro-2-fluoro-phenylamine, benzenamine, 4-chloro-2-fluoro, 4-chloro-2-fluoro-aniline, 4-chloro-2-fluorophenylamine, pubchem1514, 4-chloro-2fluoroaniline, 4chloro-2-fluoroaniline, acmc-1at8a
PubChem CID 93898
Nombre IUPAC 4-cloro-2-fluoroanilina
SMILES NC1=CC=C(Cl)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluoroaniline
Densidad 1.311
Cantidad 25 g
Índice de refracción 1.56
Número UN UN2810
Beilstein 1934804
Punto de ebullición 92°C (2 mmHg)
Formula Weight (peso de la fórmula) 145.56
Porcentaje de pureza 98%