Learn More
4-Cloro-2-fluoro-N-metilbenzamida, TRC
Código de producto. 30361027
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361027 500 mg -
30355830 250 mg -
30366251 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361027 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC584805500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1343038-33-4
Fórmula molecular C8 H7 Cl F N O
Peso molecular (g/mol) 187.599
Sinónimo Apalutamide Impurity 27
Nombre IUPAC 4-cloro-2-fluoro-N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)c1ccc(Cl)cc1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluoro-N-methylbenzamide
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C8H7ClFNO/c1-11-8(12)6-3-2-5(9)4-7(6)10/h2-4H,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 187.02