Learn More
4-Cloro-2-fluoro-6-yodoanilina, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11358606
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11358606 5 g 5 g
11348606 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11358606 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L17658.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 216393-67-8 | C6H4ClFIN | 271.46 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 216393-67-8
Fórmula molecular C6H4ClFIN
Peso molecular (g/mol) 271.46
Número MDL MFCD01318122
Clave InChI SSNQXCONXNVTJN-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo benzenamine,4-chloro-2-fluoro-6-iodo, pubchem2962, 2-fluoro-4-chloro-6-iodoaniline, 2-iodo-4-chloro-6-fluoroaniline, 4-chloro-2-fluoro-6-iodo-phenylamine, 4-chloranyl-2-fluoranyl-6-iodanyl-aniline
PubChem CID 2773650
Nombre IUPAC 4-cloro-2-fluoro-6-yodoanilina
SMILES NC1=C(I)C=C(Cl)C=C1F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluoro-6-iodoaniline
Punto de fusión 39°C to 41°C
Cantidad 5 g
Número UN UN2811
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 271.46
Porcentaje de pureza 96%