Learn More
4-Cloro-2-fluoro-5-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10306394 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10306394 5 g Frasco de vidrio 5 g
1 options
Código de producto. 10306394 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 426010050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
CAS 18349-11-6
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 42.0°C to 45.0°C
Color Amarillo a marrón
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5ClFNO2
Número MDL MFCD00134231
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro-benzene, toluene, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro, benzene,1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, benzene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, acmc-1c7av, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-toluene, buttpark 146\15-31, 2-chloro-4-floro-5-methylnitrobenzene, 2-chloro-4-fluoro-5-methylnitrobenzene
Clave InChI SJDPAVRCQNFVDM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(=C(Cl)C=C1F)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC 1-cloro-5-fluoro-4-metil-2-nitrobenceno
Peso molecular (g/mol) 189.57
PubChem CID 87593
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.57
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Masa cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.