Learn More
4-Cloro-2-fluoro-5-nitrotolueno, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15438428
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15438428 5 g 5 g
15448428 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15438428 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H61841.06
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 18349-11-6
Fórmula molecular C7H5ClFNO2
Peso molecular (g/mol) 189.57
Número MDL MFCD00134231
Clave InChI SJDPAVRCQNFVDM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 87593
Nombre IUPAC 1-cloro-5-fluoro-4-metil-2-nitrobenceno
SMILES CC1=CC(=C(Cl)C=C1F)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene
Punto de fusión 42°C to 45°C
Temperatura de inflamación 113°C (235°F)
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-chloro-2-fluoro-5-nitrotoluene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro-benzene, toluene, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro, benzene,1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, benzene, 1-chloro-5-fluoro-4-methyl-2-nitro, acmc-1c7av, 4-chloro-2-fluoro-5-nitro-toluene, buttpark 146\15-31, 2-chloro-4-floro-5-methylnitrobenzene, 2-chloro-4-fluoro-5-methylnitrobenzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 189.57
Porcentaje de pureza 98%