Learn More
4'-Cloro-2'-fluoro-5'-metilacetofenona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4'-Chloro-2'-fluoro-5'-methylacetophenone |
| CAS | 177211-26-6 |
| Fórmula molecular | C9 H8 Cl F O |
| Cantidad | 25 g |
| Sinónimo | 1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)ethanone, 1-(4-Chloro-2-fluoro-5-methylphenyl)-ethanone, 4-Chloro-2-fluoro-5-methylacetophenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8ClFO/c1-5-3-7(6(2)12)9(11)4-8(5)10/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)c1cc(C)c(Cl)cc1F |
| Nombre IUPAC | 1-(4-cloro-2-fluoro-5-metilfenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 186.611 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.025 |