Learn More
4-Cloro-2-fluoro-1-yodobenceno, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11375259
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11375259 5 g 5 g
11385259 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11375259 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A19376.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 6797-79-1 | C6H3ClFI | 256.44 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6797-79-1
Fórmula molecular C6H3ClFI
Peso molecular (g/mol) 256.44
Número MDL MFCD00079729
Clave InChI RSTFBOIFYXJIMR-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-chloro-2-fluoroiodobenzene, 2-fluoro-4-chloroiodobenzene, 1-chloro-3-fluoro-4-iodobenzene, 4-chloro-2-fluoro-1-iodo-benzene, 4-chloro-2-fluoro-iodobenzene, pubchem3435, acmc-1b71k, 2-iodo-5-chlorofluorobenzene, 2-iodo-5-chlorofluoro benzene, 3-fluoro-4-iodophenyl chloride
PubChem CID 2736562
Nombre IUPAC 4-Cloro-2-fluoro-1-yodobenceno
SMILES FC1=C(I)C=CC(Cl)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-fluoro-1-iodobenzene
Densidad 1.98
Punto de ebullición 217°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Índice de refracción 1.606
Cantidad 5 g
Beilstein 6288419
Sensibilidad Light sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.45
Porcentaje de pureza 98%