Learn More
4-cloro-2-etoxiquinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-ethoxyquinoline |
| CAS | 91348-94-6 |
| Fórmula molecular | C11H10ClNO |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10ClNO/c1-2-14-11-7-9(12)8-5-3-4-6-10(8)13-11/h3-7H,2H2,1H3 |
| SMILES | CCOc1cc(Cl)c2ccccc2n1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2-etoxiquinolina |
| Peso molecular (g/mol) | 207.66 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 207.0451 |