Learn More
4-cloro-2-ciano-5-(4'-metilfenil) imidazol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cyazofamid-dessulfonamide |
| CAS | 120118-14-1 |
| Fórmula molecular | C11 H8 Cl N3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1H-Imidazole-2-carbonitrile, 4-chloro-5-(4-methylphenyl)- (9CI), 5-Chloro-4-(4-methylphenyl)-1H-imidazole-2-carbonitrile, 4-Chloro-2-cyano-5-(4'-methylphenyl) imidazole, CCIM |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H8ClN3/c1-7-2-4-8(5-3-7)10-11(12)15-9(6-13)14-10/h2-5H,1H3,(H,14,15) |
| SMILES | Cc1ccc(cc1)c2nc(C#N)[nH]c2Cl |
| Nombre IUPAC | 5-cloro-4-(4-metilfenil)-1H-imidazol-2-carbonitrilo |
| Peso molecular (g/mol) | 217.65 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 217.0407 |