Learn More
4-Cloro-2-(clorometil)-3,5-dimetilpiridina, TRC
Código de producto. 30361140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
1 g
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30361140 1 g -
30350340 2.5 g 2.50 g
30353496 500 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30361140 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC3681851G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 142885-96-9
Fórmula molecular C8H9Cl2N
Peso molecular (g/mol) 190.07
Sinónimo 4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine, Pyridoxine Impurity
Nombre IUPAC 4-cloro-2-(clorometil)-3,5-dimetilpiridina
SMILES Cc1cnc(CCl)c(C)c1Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2-(chloromethyl)-3,5-dimethylpyridine
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9Cl2N/c1-5-4-11-7(3-9)6(2)8(5)10/h4H,3H2,1-2H3