Learn More
4-cloro-2-butanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2-butanone |
| CAS | 6322-49-2 |
| Fórmula molecular | C4H7ClO |
| Cantidad | 10 g |
| Sinónimo | 1-Chloro-3-butanone, 2-Chloroethyl Methyl Ketone, 4-Chlorobutan-2-one, NSC 32104, β-Chloroethyl Methyl Ketone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H7ClO/c1-4(6)2-3-5/h2-3H2,1H3 |
| SMILES | CC(CCCl)=O |
| Nombre IUPAC | 4-clorobutan-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 106.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 106.0185 |