Learn More
4-Cloro-2,6-dimetilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15480938
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15480938 5 g 5 g
15490938 250 mg 250 miligramos
15470938 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15480938 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54735.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 4472-45-1 | Molecular Formula: C6H7ClN2 | Molecular Weight: 142.586 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4472-45-1
Fórmula molecular C6H7ClN2
Peso molecular (g/mol) 142.586
Número MDL MFCD00234197
Clave InChI GSXFOGXQLRLSKK-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 3154199
Nombre IUPAC 4-cloro-2,6-dimetilpirimidina
SMILES CC1=CC(=NC(=N1)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2,6-dimethylpyrimidine
Cantidad 5 g
Sinónimo 4-chloro-2,6-dimethyl-pyrimidine, 2,4-dimethyl-6-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethylpyrimidine, pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-chloropyrimidine, 6-chloro-2,4-dimethyl-pyrimidine, 2,6-dimethyl-4-chloro-pyrimidine, 4-chloro-2,6-dimethylpyrimidine, pyrimidine,4-chloro-2,6-dimethyl, 4-chloranyl-2,6-dimethyl-pyrimidine
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.03
Porcentaje de pureza 97%