Learn More
4-cloro-2,6-dimetilfenol, TRC
Código de producto. 30363709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Código de producto. Cantidad
30363709 10 mg
1 options
Código de producto. 30363709 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC99463610MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
CAS 1123-63-3
Fórmula molecular C8 H9 Cl O
Cantidad 10 mg
Sinónimo 4-Chloro-2,6-dimethylphenol, 2,6-Dimethyl-4-chlorophenol, 4-Chloro-2,6-xylenol
Fórmula InChI InChI=1S/C8H9ClO/c1-5-3-7(9)4-6(2)8(5)10/h3-4,10H,1-2H3
SMILES Cc1cc(Cl)cc(C)c1O
Nombre IUPAC 4-cloro-2,6-dimetilfenol
Peso molecular (g/mol) 156.61
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.0342