Learn More
4-Cloro-2,6-dimetilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11450234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11450234 50 g 50 g
11440234 10 g 10 g
11460234 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11450234 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13649.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 27-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 1123-63-3 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1123-63-3
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.609
Número MDL MFCD00020138
Clave InChI VWYKSJIPZHRLNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70747
Nombre IUPAC 4-cloro-2,6-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
Punto de fusión 80°C to 83°C
Cantidad 50 g
Beilstein 1908282
Sinónimo 4-chloro-2,6-xylenol, phenol, 4-chloro-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2,6-dimethyl-phenol, 2,6-xylenol, 4-chloro, pubchem2657, acmc-1c4bc, phenol,4-chloro-2,6-dimethyl, 4-chloro-2,6-xylenol oh=1, 4-chloro-2,6-dimethylphenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 98%