Learn More
4-Cloro-2,6-dimetilfenol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11440234
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11440234 10 g 10 g
11450234 50 g 50 g
11460234 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11440234 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13649.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 1123-63-3 | C8H9ClO | 156.609 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1123-63-3
Fórmula molecular C8H9ClO
Peso molecular (g/mol) 156.609
Número MDL MFCD00020138
Clave InChI VWYKSJIPZHRLNO-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 70747
Nombre IUPAC 4-cloro-2,6-dimetilfenol
SMILES CC1=CC(=CC(=C1O)C)Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
Punto de fusión 80°C to 83°C
Cantidad 10 g
Beilstein 1908282
Sinónimo 4-chloro-2,6-xylenol, phenol, 4-chloro-2,6-dimethyl, 2,6-dimethyl-4-chlorophenol, 4-chloro-2,6-dimethyl-phenol, 2,6-xylenol, 4-chloro, pubchem2657, acmc-1c4bc, phenol,4-chloro-2,6-dimethyl, 4-chloro-2,6-xylenol oh=1, 4-chloro-2,6-dimethylphenol
Formula Weight (peso de la fórmula) 156.61
Porcentaje de pureza 98%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Chloro-2,6-dimethylphenol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Chloro-2,6-xylenol