Learn More
4-Cloro-2,6-dimetil-3-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Description
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2,6-dimethyl-3-nitropyridine |
| Punto de fusión | 70°C to 73°C |
| Color | Blanco |
| Cantidad | 1 g |
| Beilstein | 1569403 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 186.6 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
| Forma física | Sólido |