Learn More
4-cloro-2,6-dimetoxipirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine |
| CAS | 6320-15-6 |
| Fórmula molecular | C6H7ClN2O2 |
| Cantidad | 5 g |
| Sinónimo | 2,4-Dimethoxy-6-chloropyrimidine, 2,6-Dimethoxypyrimidin-4-yl chloride, 6-Chloro-2,4-dimethoxypyrimidine, NSC 31796 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H7ClN2O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3 |
| SMILES | COc1cc(Cl)nc(OC)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2,6-dimetoxipirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 174.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 174.0196 |