Learn More
4-cloro-2,6-dimetoxipirimidina-5-carbaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2,6-dimethoxypyrimidine-5-carbaldehyde |
| CAS | 134221-52-6 |
| Fórmula molecular | C7H7ClN2O3 |
| Cantidad | 10 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H7ClN2O3/c1-12-6-4(3-11)5(8)9-7(10-6)13-2/h3H,1-2H3 |
| SMILES | COc1nc(Cl)c(C=O)c(OC)n1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2,6-dimetoxipirimidina-5-carbaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 202.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 202.0145 |