Learn More
4-cloro-2,6-dimetoxi-5-nitropirimidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 4-Chloro-2,6-dimethoxy-5-nitropyrimidine |
| CAS | 60331-03-5 |
| Fórmula molecular | C6H6ClN3O4 |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C6H6ClN3O4/c1-13-5-3(10(11)12)4(7)8-6(9-5)14-2/h1-2H3 |
| SMILES | ClC1=C([N+]([O-])=O)C(OC)=NC(OC)=N1 |
| Nombre IUPAC | 4-cloro-2,6-dimetoxi-5-nitropirimidina |
| Peso molecular (g/mol) | 219.58 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 219.0047 |